1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene
PC51904-1G PC51904-250MG PC51904-5G
APOSPC51904-1GEA 3120 DKK
APOSPC51904-1G APOSPC51904-250MG APOSPC51904-5G
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene 95%
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₂ClF₂I
Molekylvægt: 274.434 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16817642
CAS-nummer: 1242339-98-5