Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51863-1G PC51863-250MG PC51863-5G
APOSPC51863-1GEA 436 DKK
APOSPC51863-1G APOSPC51863-250MG APOSPC51863-5G
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formel: C₉H₅F₅O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32219445
CAS-nummer: 2267343-62-2