2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC51845-1G PC51845-250MG PC51845-5G
APOSPC51845-1GEA 4580 DKK
APOSPC51845-1G APOSPC51845-250MG APOSPC51845-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₄F₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07371363
CAS-nummer: 107570-54-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III