2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5182-1G PC5182-10G PC5182-5G
APOSPC5182-1GEA 1090 DKK
APOSPC5182-1G APOSPC5182-10G APOSPC5182-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline
Formel: C₆H₄ClFN₂O₂
Smeltepunkt: 128…131 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094272
CAS-nummer: 517920-71-7