5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3-Diamino-5-fluorobenzotrifluoride, 1,2-Diamino-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC5169-1G PC5169-250MG PC5169-5G
APOSPC5169-1GEA 1490 DKK
APOSPC5169-1G APOSPC5169-250MG APOSPC5169-5G
5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 97%
5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₆F₄N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094268
CAS-nummer: 179062-02-3