2-Amino-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
PC5159-1G PC5159-250MG
APOSPC5159-1GEA 881 DKK
APOSPC5159-1G APOSPC5159-250MG
2-Amino-4-nitrobenzotrifluoride 97%
2-Amino-4-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Molekylvægt: 206.122 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094261
CAS-nummer: 393-49-7