8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC51523-1G PC51523-250MG
APOSPC51523-1GEA 1960 DKK
APOSPC51523-1G APOSPC51523-250MG
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
Formel: C₁₀H₆F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03407893
CAS-nummer: 40516-41-4