2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC51496-1G PC51496-250MG
APOSPC51496-1GEA 4530 DKK
APOSPC51496-1G APOSPC51496-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13188805
CAS-nummer: 1060807-47-7