Methyl 6-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC51486-1G PC51486-250MG PC51486-5G
APOSPC51486-1GEA 632 DKK
APOSPC51486-1G APOSPC51486-250MG APOSPC51486-5G
Methyl 6-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate
Methyl 6-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32647609
CAS-nummer: 1525649-77-7