2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51396-1G PC51396-250MG PC51396-5G
APOSPC51396-1GEA 3930 DKK
APOSPC51396-1G APOSPC51396-250MG APOSPC51396-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₄BF₅O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29919696
CAS-nummer: 158178-36-0