2-(3,4-Difluoro-2-methoxy-phenyl)acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC51394-1G PC51394-250MG
APOSPC51394-1GEA 4310 DKK
APOSPC51394-1G APOSPC51394-250MG
2-(3,4-Difluoro-2-methoxy-phenyl)acetonitrile 95%
2-(3,4-Difluoro-2-methoxy-phenyl)acetonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28554413
CAS-nummer: 1784393-80-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III