3,4-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC51393-1G PC51393-250MG PC51393-5G
APOSPC51393-1GEA 3480 DKK
APOSPC51393-1G APOSPC51393-250MG APOSPC51393-5G
3,4-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 95%
3,4-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₇BrF₂O
Molekylvægt: 237.041 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28789284
CAS-nummer: 1804416-43-0
UN nummer: 3261
ADR: 8 III