3,4-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)methanol
PC51392-1G PC51392-250MG PC51392-5G
APOSPC51392-1GEA 3660 DKK
APOSPC51392-1G APOSPC51392-250MG APOSPC51392-5G
3,4-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 95%
3,4-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28519671
CAS-nummer: 1779895-68-9