2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC51390-1G PC51390-250MG
APOSPC51390-1GEA 4580 DKK
APOSPC51390-1G APOSPC51390-250MG
2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 95%
2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₉H₈F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28626908
CAS-nummer: 1558274-26-2