2-Chloro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Chlor-3-iod-6-trifluormethylpyridine
PC51380-1G PC51380-250MG PC51380-5G
APOSPC51380-1GEA 3220 DKK
APOSPC51380-1G APOSPC51380-250MG APOSPC51380-5G
2-Chloro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Chloro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂ClF₃IN
Molekylvægt: 307.439 g/mol
Smeltepunkt: 35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15478058
CAS-nummer: 205240-59-1