5-Fluoro-3-methyl-2-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC51367-1G PC51367-250MG
APOSPC51367-1GEA 6490 DKK
APOSPC51367-1G APOSPC51367-250MG
5-Fluoro-3-methyl-2-nitroaniline 95%
5-Fluoro-3-methyl-2-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27950992
CAS-nummer: 468741-19-7