5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)methanol
PC51349-1G PC51349-250MG PC51349-5G
APOSPC51349-1GEA 436 DKK
APOSPC51349-1G APOSPC51349-250MG APOSPC51349-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12756768
CAS-nummer: 511511-02-7