[4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid, pinacol ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC51347-1G PC51347-250MG
APOSPC51347-1GEA 4310 DKK
APOSPC51347-1G APOSPC51347-250MG
[4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid, pinacol ester 95%
[4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₇BF₄O₃
Molekylvægt: 320.088 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16996389
CAS-nummer: 503309-12-4