4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51345-1G PC51345-250MG
APOSPC51345-1GEA 3520 DKK
APOSPC51345-1G APOSPC51345-250MG
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
Formel: C₇H₅FN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11656012
CAS-nummer: 651744-21-7