2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51333-1G PC51333-250MG
APOSPC51333-1GEA 4920 DKK
APOSPC51333-1G APOSPC51333-250MG
2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile
Formel: C₈H₄FN₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23705710
CAS-nummer: 1427448-37-0