5-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51332-1G PC51332-250MG
APOSPC51332-1GEA 4920 DKK
APOSPC51332-1G APOSPC51332-250MG
5-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine 99%
5-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine
Formel: C₇H₄BrFN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23705700
CAS-nummer: 1427383-09-2