2-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51329-100MG PC51329-1G PC51329-250MG
APOSPC51329-100MGEA 898 DKK
APOSPC51329-100MG APOSPC51329-1G APOSPC51329-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
2-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile
Formel: C₈H₂BrFN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23705953
CAS-nummer: 1427399-19-6