6-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51322-1G PC51322-250MG PC51322-5G
APOSPC51322-1GEA 545 DKK
APOSPC51322-1G APOSPC51322-250MG APOSPC51322-5G
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine
Formel: C₅H₄FIN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09032812
CAS-nummer: 884660-47-3