4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenyl 2,2,2-trifluoroethyl ether, 1-Bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
PC51229-1G PC51229-5G
APOSPC51229-1GEA 3070 DKK
APOSPC51229-1G APOSPC51229-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Formel: C₈H₄BrF₄NO₃
Molekylvægt: 318.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28155020
CAS-nummer: 1820716-82-2