2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51222-1G PC51222-250MG
APOSPC51222-1GEA 4580 DKK
APOSPC51222-1G APOSPC51222-250MG
2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Formel: C₈H₄BrF
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28127154
CAS-nummer: 1855543-30-4