4-Chloro-5-(hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51217-1G PC51217-250MG
APOSPC51217-1GEA 8890 DKK
APOSPC51217-1G APOSPC51217-250MG
4-Chloro-5-(hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-Chloro-5-(hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24369748
CAS-nummer: 1431842-82-8