5-Amino-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluoro-2-picoline, 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
PC51216-1G PC51216-250MG
APOSPC51216-1GEA 4130 DKK
APOSPC51216-1G APOSPC51216-250MG
5-Amino-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-Amino-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄ClF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848353
CAS-nummer: 1196153-86-2