5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51215-100MG PC51215-50MG
APOSPC51215-100MGEA 2350 DKK
APOSPC51215-100MG APOSPC51215-50MG
5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-Amino-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13189822
CAS-nummer: 1196153-82-8