4-Hydroxy-5-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51214-100MG PC51214-1G PC51214-250MG
APOSPC51214-100MGEA 1050 DKK
APOSPC51214-100MG APOSPC51214-1G APOSPC51214-250MG
4-Hydroxy-5-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-Hydroxy-5-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₃INO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD24369747
CAS-nummer: 1027818-89-8