4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid, 5-Carboxy-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC51210-1G PC51210-250MG PC51210-5G
APOSPC51210-1GEA 2780 DKK
APOSPC51210-1G APOSPC51210-250MG APOSPC51210-5G
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13188812
CAS-nummer: 1060810-66-3