4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: [2-(Difluoromethyl)pyridin-4-yl]methylamine hydrochloride, 2-(Difluoromethyl)isonicotinylamine hydrochloride
PC51208-1G PC51208-250MG
APOSPC51208-1GEA 4420 DKK
APOSPC51208-1G APOSPC51208-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
4-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formel: C₇H₈F₂N₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23701110
CAS-nummer: 1428532-89-1