2-(Difluoromethyl)isonicotinaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51203-1G PC51203-250MG PC51203-100MG
APOSPC51203-1GEA 8980 DKK
APOSPC51203-1G APOSPC51203-250MG APOSPC51203-100MG
2-(Difluoromethyl)isonicotinaldehyde
2-(Difluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formel: C₇H₅F₂NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18256101
CAS-nummer: 1211540-67-8