3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51198-1G PC51198-250MG
APOSPC51198-1GEA 6370 DKK
APOSPC51198-1G APOSPC51198-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected, tech
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected
Formel: C₁₁H₁₂BrClFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28127019
CAS-nummer: 1820711-67-8