2-Bromo-6-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-6-methylphenyl triflate, 3-Bromo-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene
PC51196-1G PC51196-250MG PC51196-5G
APOSPC51196-1GEA 1050 DKK
APOSPC51196-1G APOSPC51196-250MG APOSPC51196-5G
2-Bromo-6-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Bromo-6-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₆BrF₃O₃S
Molekylvægt: 319.096 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27975433
CAS-nummer: 1820716-91-3
UN nummer: 3265
ADR: 8 III