3,4,5-Trifluoropyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51194-1G PC51194-5G
APOSPC51194-1GEA 1910 DKK
APOSPC51194-1G APOSPC51194-5G
3,4,5-Trifluoropyridine 97%
3,4,5-Trifluoropyridine
Formel: C₅H₂F₃N
Kogepunkt: 85…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09998883
CAS-nummer: 67815-54-7