4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
PC51192-5G PC51192-25G
APOSPC51192-5GEA 523 DKK
APOSPC51192-5G APOSPC51192-25G
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline 95+%
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₁₃H₁₈F₃N₃
Molekylvægt: 273.297 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09909924
CAS-nummer: 694499-26-8