7-Bromo-5-(pentafluorothio)-1,3-benzoxazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Bromo-5-(pentafluorosulphanyl)benzo[d]oxazole, (7-Bromo-1,3-benzoxazol-5-yl)sulphur pentafluoride
PC51189-1G PC51189-250MG
APOSPC51189-1GEA 7760 DKK
APOSPC51189-1G APOSPC51189-250MG
7-Bromo-5-(pentafluorothio)-1,3-benzoxazole 95%
7-Bromo-5-(pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Formel: C₇H₃BrF₅NOS
Molekylvægt: 324.066 g/mol
Smeltepunkt: 76…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24369705
CAS-nummer: 1432075-78-9