5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2-carboxy-6-fluorophenol, 5-Bromo-3-fluorosalicylic acid
PC51186-1G PC51186-250MG PC51186-5G
APOSPC51186-1GEA 976 DKK
APOSPC51186-1G APOSPC51186-250MG APOSPC51186-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₃
Molekylvægt: 235.007 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203615
CAS-nummer: 251300-29-5