5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2-carboxy-5-fluorophenol, 5-Bromo-4-fluorosalicylic acid
PC51184-1G PC51184-250MG PC51184-5G
APOSPC51184-1GEA 1570 DKK
APOSPC51184-1G APOSPC51184-250MG APOSPC51184-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 96%
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₃
Molekylvægt: 235.007 g/mol
Smeltepunkt: 203…208 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235149
CAS-nummer: 1644-71-9