2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51183-1G PC51183-250MG PC51183-5G
APOSPC51183-1GEA 942 DKK
APOSPC51183-1G APOSPC51183-250MG APOSPC51183-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃F₅O₂
Smeltepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827981
CAS-nummer: 157337-81-0