2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Hydroxy-3-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone, 2-Nitro-4-((trifluoromethyl)sulphonyl)phenol, 2-Hydroxy-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene
PC51177-1G PC51177-250MG PC51177-5G
APOSPC51177-1GEA 1350 DKK
APOSPC51177-1G APOSPC51177-250MG APOSPC51177-5G
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formel: C₇H₄F₃NO₅S
Smeltepunkt: 58…61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00986405
CAS-nummer: 15183-75-2