2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-[2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one, 2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
PC51176-1G PC51176-250MG
APOSPC51176-1GEA 2460 DKK
APOSPC51176-1G APOSPC51176-250MG
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formel: C₉H₅BrF₄O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD23703637
CAS-nummer: 1429321-83-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,III