4-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α,4-Dibromo-2,3-difluorotoluene, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2,3-difluorobenzene
PC51172-1G PC51172-250MG PC51172-5G
APOSPC51172-1GEA 2350 DKK
APOSPC51172-1G APOSPC51172-250MG APOSPC51172-5G
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂F₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23703634
CAS-nummer: 162744-56-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,III