Perfluoro-5-(fluorosulphonyl)-2-methyl-3-oxapentanoyl fluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-(Fluorosulphonyl)-2,4,4,5,5-pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-3-oxapentanoyl fluoride, 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-[1,1,2,2-tetrafluoro-3-(fluorosulphonyl)ethoxy]propanoyl fluoride
PC51168-1G PC51168-25G PC51168-5G
APOSPC51168-1GEA 985 DKK
APOSPC51168-1G APOSPC51168-25G APOSPC51168-5G
Perfluoro-5-(fluorosulphonyl)-2-methyl-3-oxapentanoyl fluoride
Perfluoro-5-(fluorosulphonyl)-2-methyl-3-oxapentanoyl fluoride
Formel: C₅F₁₀O₄S
Molekylvægt: 346.1 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16620593
CAS-nummer: 4089-57-0
UN nummer: 3265
ADR: 8 III