4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-6-carboxy-2-fluorophenol, 4-Bromo-3-fluorosalicylic acid
PC51165-1G PC51165-250MG
APOSPC51165-1GEA 1640 DKK
APOSPC51165-1G APOSPC51165-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₃
Molekylvægt: 235.007 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD23703631
CAS-nummer: 1429321-82-3