2-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoxaline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51163-1G PC51163-250MG
APOSPC51163-1GEA 1640 DKK
APOSPC51163-1G APOSPC51163-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoxaline
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoxaline
Formel: C₉H₄ClF₃N₂
Kogepunkt: 262,2 °C
Smeltepunkt: 117…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05669533
CAS-nummer: 41213-32-5