2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51160-1G PC51160-5G PC51160-250MG
APOSPC51160-1GEA 1640 DKK
APOSPC51160-1G APOSPC51160-5G APOSPC51160-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
Formel: C₅H₃BrF₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD23166764
CAS-nummer: 1426290-09-6