3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)phenol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC51156-1G PC51156-5G
APOSPC51156-1GEA 2300 DKK
APOSPC51156-1G APOSPC51156-5G
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrF₃NO₃
Molekylvægt: 286.003 g/mol
Kogepunkt: 64…68 °C (1 mm Hg)
Smeltepunkt: 21…23 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01569845
CAS-nummer: 206759-48-0