2-Amino-3,4-difluorobenzonitrile 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Cyano-2,3-difluoroaniline, 3,4-Difluoroanthranilonitrile
PC51147-5G PC51147-1G
APOSPC51147-5GEA 610 DKK
APOSPC51147-5G APOSPC51147-1G
2-Amino-3,4-difluorobenzonitrile 99%
2-Amino-3,4-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD21606584
CAS-nummer: 1384265-40-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III