2,6-Difluoro-3-methoxybenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(Aminocarbonyl)-2,4-difluoroanisole, 3-Carbamoyl-2,4-difluoroanisole
PC51140-10G PC51140-5G
APOSPC51140-10GEA 3660 DKK
APOSPC51140-10G APOSPC51140-5G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzamide
2,6-Difluoro-3-methoxybenzamide
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Molekylvægt: 187.143 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115900
CAS-nummer: 886498-26-6